Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumlepels
Natriumlepels
Natriumlepel, dubbel, 26 g, 180 mm
Catalogus # USBE3412
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Natriumlepels
Catalogus # USBE3412
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Natriumlepels
Natriumlepels
Natriumlepel, dubbel, 26 g, 180 mm
Price
19,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Natriumlepel, dubbel, 26 g
  • Lengte:
    180 mm