Dissolved Oxygen Bottles
Zuurstofflessen volgens Winkler, 250-300 ml, 19/26
Catalogus # 528-1203
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Glass, clear.
- White inscription label
- Oblique ground NS stopper
- Optional stopper clamp is available
For the determination of dissolved oxygen in water according to Winkler. The capacity is engraved on the bottle with an accuracy of ± 0,01 ml. Each bottle is individually adjusted with its stopper (non interchangeable). Each stopper and bottle is identified with the same serial number.
Specificaties
- Capaciteit:250-300 ml
- Omschrijving:Zuurstofflessen volgens Winkler
- NS-Stoppen:19/26
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Klemmen NS 14/23 voor flessen voor opgelost zuurstofKlemmen NS 14/23 voor flessen voor opgelost zuurstof705-0564Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 8,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Klemmen NS 19/26 voor flessen voor opgelost zuurstofKlemmen NS 19/26 voor flessen voor opgelost zuurstof705-0565Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 9,00 €