Ionselectieve elektroden
1-10-5 mol/l, 2 - 13, 0...+80 °C, DX235-Cl-, 1 mol/l KNO₃, S7, Cl-
Catalogus # 662-2801
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
: membraansets afzonderlijk leverbaar
Specificaties
- Concentratie:1-10-5 mol/l
- Aansluiting:S7
- Voor:Cl-
- Type:DX235-Cl-
- Seq:02
- Elektroliet:1 mol/l KNO₃
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX280-Br-
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX240-Ca2+
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX239-K+
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX262-NO3-
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX235-Cl⁻
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX219-F⁻
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX218-NH4+