Combined pH electrode, InLab® Flow
Combined pH electrode, InLab® Flow, InLab® Flow, 1 - 11, 0...+80 °C, Glas, DPA-gel, Dubbele keramische verbinding, 7×40 mm, S7, Voedselverwerking, papier en chemische industrie
662-2092
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
- Aansluiting:S7
- Ø×L:7×40 mm
- Voor:Voedselverwerking, papier en chemische industrie
- Type:InLab® Flow
- Omschrijving:Combined pH electrode, InLab® Flow
- Materiaal:Glas
- Seq:02
- Diafragma:Dubbele keramische verbinding
- Elektroliet:DPA-gel
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:1 - 11
Accessories
- OmschrijvingLengte
- OmschrijvingLengte
- OmschrijvingLengte
- OmschrijvingLengte
- OmschrijvingLengte
- OmschrijvingLengte
- OmschrijvingLengte