Reference electrodes, ScienceLine
Enkele referentie-elektrode, ScienceLine, met standaard taper NS 14,5, Ag/AgCl-referentiesysteem, B 3520+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Platina, 10×103 mm
Catalogus # SCOI1070073
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Specificaties
- Ø×L:10×103 mm
- Type:B 3520+ Ag/AgCl
- Omschrijving:Enkele referentie-elektrode, ScienceLine, met standaard taper NS 14,5, Ag/AgCl-referentiesysteem
- Materiaal:Glas
- Diafragma:Platina
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:−5...+100 °C
- pH:0 - 14