Micro spatels
Round spatula end, 150 mm, 2 mm
231-0231
: RSG
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Zeskantig handvat
- Uitstende chemische en thermische bestendigheid
- Leverbaar in bladbreedtes van 2, 3 en 4 mm
- Omschrijving:Round spatula end
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:2 mm