Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro spatels
Round spatula end, 150 mm, 3 mm
Catalogus # 231-0232
Leverancier:   RSG
Micro spatels
Catalogus # 231-0232
Leverancier:  RSG
Micro spatels
Micro spatels
Round spatula end, 150 mm, 3 mm
Price
90,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
  • Zeskantig handvat
  • Uitstende chemische en thermische bestendigheid
  • Leverbaar in bladbreedtes van 2, 3 en 4 mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Round spatula end
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    3 mm