Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissectiesets
Dissectiesets
Kleine microscopieset, zesdelig
Catalogus # 631-0616
Leverancier:   RSG
Dissectiesets
Catalogus # 631-0616
Leverancier:  RSG
Dissectiesets
Dissectiesets
Kleine microscopieset, zesdelig
Price
38,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Instrumenten voor het ontleden van monsters voor microscopische analyse.
Small set - 6 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; spatula, 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm
Large set - 9 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; spatula 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; microscopy scissors, curved, 100 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; needle curved with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm; razor with blade and plastic handle
Anatomical set - 13 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; scalpel pointed, 130 mm, blade 17 mm; scalpel round, 130 mm, blade 17 mm; spatula 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; tweezer blunt, straight, 115 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; microscopy scissors, curved, 100 mm; bandage scissors pointed/blunt, 130 mm; director, 150 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; needle curved with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm
Levering: Supplied in leather case with zipper.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Kleine microscopieset, zesdelig
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.