Beakers, low form
3000 ml, , 180 mm, 150 mm
RSGA070.003
: RSG
Stainless steel 18/10, with spout.
- Good chemical resistance
- Excellent resistance to heat
- Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
- Ø uitw.:150 mm
- Capaciteit:3000 ml
- Hoogte:180 mm
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.