Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
5000 ml, , 210 mm, 180 mm
Catalogus # RSGA070.005
Leverancier:   RSG
Beakers, low form
Catalogus # RSGA070.005
Leverancier:  RSG
Beakers, low form
Beakers, low form
5000 ml, , 210 mm, 180 mm
Price
498,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, with spout.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    180 mm
  • Capaciteit:
    5000 ml
  • Hoogte:
    210 mm
  • Seq:
    07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.