General purpose spoons
Met cilindrische staaf (Ø 8 mm), 400 mm, 28×65 mm
RSGA029.408
: RSG
Double-ended spoons made from stainless steel.
- Round handle (Ø 8 mm)
- One spatula end, one spoon end
- Omschrijving:Met cilindrische staaf (Ø 8 mm)
- Lengte:400 mm
- Seq:04
- Lepelmaat:28×65 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.