Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
General purpose spoons
Met cilindrische staaf (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
Catalogus # RSGA029.218
Leverancier:   RSG
General purpose spoons
Catalogus # RSGA029.218
Leverancier:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Met cilindrische staaf (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
Price
86,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specificaties
  • Omschrijving:
    Met cilindrische staaf (Ø 8 mm)
  • Lengte:
    210 mm
  • Seq:
    01
  • Lepelmaat:
    28×65 mm