Dubbele microspatels
130 mm, 2 mm
Catalog # 231-0460
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele spatel voor allerlei toepassingen. Met ronde steel, een vlak en een afgerond spateluiteinde.
- Straight shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Very flexible blades
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Lengte:130 mm
- Breedte blad:2 mm