Micro-lepelspatels
100 mm, 5 mm
231-0445
: RSG
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Microspatels met een lepeleind
- Hittebestendig
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Lengte:100 mm
- Breedte blad:5 mm
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.