Micro-lepelspatels
400 mm, 5 mm
Catalogus # 231-0458
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Microspatels met een lepeleind
- Hittebestendig
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Snel en eenvoudig te reinigen
Documents
Specificaties
- Lengte:400 mm
- Breedte blad:5 mm