Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
150 mm, 2 mm
Catalog # 231-0461
Supplier:   RSG
Dubbele microspatels
Catalog # 231-0461
Supplier:  RSG
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
150 mm, 2 mm
Price
17,40 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele spatel voor allerlei toepassingen. Met ronde steel, een vlak en een afgerond spateluiteinde.
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Very flexible blades
Documents
Specifications
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    2 mm