Spoon spatulas, flat
Dubbele lepelspatel, vlakke bladen, 210 mm, 10 mm
RSGA038.215
: RSG
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
- Omschrijving:Dubbele lepelspatel, vlakke bladen
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:10 mm