Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, één gekromd uiteinde

Dubbele spatels, één gekromd uiteinde

210 mm, 9 mm
Catalogus # RSGA038.210
Leverancier:   RSG
Dubbele spatels, één gekromd uiteinde
Catalogus # RSGA038.210
Leverancier:  RSG
Dubbele spatels, één gekromd uiteinde
Dubbele spatels, één gekromd uiteinde

210 mm, 9 mm

Price
36,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Double spatulas made of stainless steel. With one curved spatula end.

Specificaties
  • Lengte:
    210 mm
  • Breedte blad:
    9 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.