Spoon spatulas, flat
Dubbele lepelspatel, vlakke bladen, 180 mm, 10 mm
RSGA038.180
: RSG
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
- Omschrijving:Dubbele lepelspatel, vlakke bladen
- Lengte:180 mm
- Breedte blad:10 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.