Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriummessen
Witte handgreep, glad lemmet, 60 mm
Catalogus # RSGA199.033
Leverancier:   RSG
Laboratoriummessen
Catalogus # RSGA199.033
Leverancier:  RSG
Laboratoriummessen
Laboratoriummessen
Witte handgreep, glad lemmet, 60 mm
Price
19,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Roestvrijstalen lemmet, kunststof handgreep.
  • Recht lemmet
  • Handgreep met oog voor eenvoudige opberging
Specificaties
  • Type:
    Witte handgreep, glad lemmet
  • Lemmet:
    60 mm