Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rods, polished
Support rods, polished
12 mm, 600 mm
Catalogus # RSGA241.206
Leverancier:   RSG
Support rods, polished
Catalogus # RSGA241.206
Leverancier:  RSG
Support rods, polished
Support rods, polished
12 mm, 600 mm
Price
34,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    600 mm
  • Seq:
    10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.