Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, breed
Dubbele spatels, breed
400 mm, 30 mm
Catalogus # RSGA092.400
Leverancier:   RSG
Dubbele spatels, breed
Catalogus # RSGA092.400
Leverancier:  RSG
Dubbele spatels, breed
Dubbele spatels, breed
400 mm, 30 mm
Price
99,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    400 mm
  • Breedte blad:
    30 mm