Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, breed
Dubbele spatels, breed
500 mm, 30 mm
Catalogus # RSGA092.500
Leverancier:   RSG
Dubbele spatels, breed
Catalogus # RSGA092.500
Leverancier:  RSG
Dubbele spatels, breed
Dubbele spatels, breed
500 mm, 30 mm
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    500 mm
  • Breedte blad:
    30 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.