Spoon spatulas, flat
Spatel met één lepel, vlak blad, 180 mm, 10 mm
Catalogus # RSGA098.180
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specificaties
- Omschrijving:Spatel met één lepel, vlak blad
- Lengte:180 mm
- Breedte blad:10 mm