Spoon spatulas, flat
Spatel met één lepel, vlak blad, 210 mm, 10 mm
RSGA098.215
: RSG
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
- Omschrijving:Spatel met één lepel, vlak blad
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:10 mm