Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, breed
Dubbele spatels, breed
150 mm, 20 mm
Catalogus # RSGA092.150
Leverancier:   RSG
Dubbele spatels, breed
Catalogus # RSGA092.150
Leverancier:  RSG
Dubbele spatels, breed
Dubbele spatels, breed
150 mm, 20 mm
Price
50,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    20 mm