Dubbele microspatels
150 mm, 5 mm
Catalogus # 231-0296
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor verschillende toepassingen.
- Twee lepelvormige uiteinden
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:5 mm