Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
185 mm, 7 mm
Catalogus # 231-0400
Leverancier:   RSG
Dubbele microspatels
Catalogus # 231-0400
Leverancier:  RSG
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
185 mm, 7 mm
Price
51,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor verschillende toepassingen.
  • Twee lepelvormige uiteinden
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
  • Lengte:
    185 mm
  • Breedte blad:
    7 mm