Dubbele microspatels
210 mm, 7 mm
Catalogus # 231-0401
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor verschillende toepassingen.
- Twee lepelvormige uiteinden
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:7 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.