Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-lepelspatels
Micro-lepelspatels
150 mm, 7 mm
N° de catalogue 231-0469
Fournisseur:   RSG
Micro-lepelspatels
N° de catalogue 231-0469
Fournisseur:  RSG
Micro-lepelspatels
Micro-lepelspatels
150 mm, 7 mm
Prix
37,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
  • Microspatels met een lepeleind
  • Hittebestendig
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Spécifications
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    7 mm