Micro-lepelspatels
150 mm, 7 mm
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Microspatels met een lepeleind
- Hittebestendig
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Snel en eenvoudig te reinigen
Documents
Spécifications
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:7 mm