Dubbele spatels, micro, stijf
100 mm, 5 mm
Catalogus # RSGA835.100
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Breedte blad:5 mm