Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, micro, stijf
150 mm, 5 mm
Catalogus # RSGA835.150
Leverancier:   RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Catalogus # RSGA835.150
Leverancier:  RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
150 mm, 5 mm
Price
23,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    5 mm