Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
210 mm, 5 mm
Catalog # RSGA835.210
Supplier:   RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Catalog # RSGA835.210
Supplier:  RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
210 mm, 5 mm
Price
25,40 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specifications
  • Lengte:
    210 mm
  • Breedte blad:
    5 mm