Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
130 mm, 6 mm
Catalogus # RSGA836.130
Leverancier:   RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Catalogus # RSGA836.130
Leverancier:  RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
130 mm, 6 mm
Price
23,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specificaties
  • Lengte:
    130 mm
  • Breedte blad:
    6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.