Dubbele spatels, micro, stijf
185 mm, 6 mm
Catalogus # RSGA836.185
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specificaties
- Lengte:185 mm
- Breedte blad:6 mm