Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 130 mm, 18/22 mm
Catalogus # 231-0553
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle.
- Available with flexible blade (Remanit 4310) or with hardened blade (INOX 4034)
- 75 to 150 mm: conical blade
Specificaties
- Omschrijving:Hardened blade
- Breedte blad:18/22 mm
- Lengte blad:130 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.