Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist's spatulas
Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 200 mm, 18/22 mm
Catalogus # 231-0299
Leverancier:   RSG
Pharmacist's spatulas
Catalogus # 231-0299
Leverancier:  RSG
Pharmacist's spatulas
Pharmacist's spatulas
Hardened blade, 200 mm, 18/22 mm
Price
181,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle.
  • Available with flexible blade (Remanit 4310) or with hardened blade (INOX 4034)
  • 75 to 150 mm: conical blade
Specificaties
  • Omschrijving:
    Hardened blade
  • Breedte blad:
    18/22 mm
  • Lengte blad:
    200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.