Dubbele spatels, micro, stijf
130 mm, 3 mm
Catalogus # RSGA833.130
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specificaties
- Lengte:130 mm
- Breedte blad:3 mm