Instrument trays, rectangular
20 mm, 120 mm, 200 mm
Catalogus # RSGA701.220
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
- Smooth surfaces for fast, easy cleaning
- Good chemical resistance
- Very good thermal resistance
Documents
RSGA701.242_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Breedte:120 mm
- Hoogte:20 mm
- Lengte:200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.