Micro-lepelspatels
210 mm, 7 mm
231-0471
: RSG
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
- Microspatels met een lepeleind
- Hittebestendig
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:7 mm
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.