Schalen
Set, 90/115/120 mm, 175/217/245 mm
Catalogus # 216-1249
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, ¹⁸/₁₀.
- Met omlaag gevouwen rand; snelle en eenvoudige reiniging
- Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
- Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Ronde multifunctionele schalen voor diverse doeleinden.
Bestelinformatie: Elke schalenset (cat.nr. 216-1249) bestaat uit één van elk 1, 2 en 3 liter schalen.
Specificaties
- Ø uitw.:175/217/245 mm
- Capaciteit:Set
- Hoogte:90/115/120 mm
- Seq:10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.