Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
100 mm, 3 mm
Catalog # RSGA833.100
Supplier:   RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Catalog # RSGA833.100
Supplier:  RSG
Dubbele spatels, micro, stijf
Dubbele spatels, micro, stijf
100 mm, 3 mm
Price
22,20 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specifications
  • Lengte:
    100 mm
  • Breedte blad:
    3 mm