Schalen
400 ml, 45 mm, 155 mm
Catalogus # 216-2022
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, ¹⁸/₁₀.
- Met omlaag gevouwen rand; snelle en eenvoudige reiniging
- Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
- Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Ronde multifunctionele schalen voor diverse doeleinden.
Bestelinformatie: Elke schalenset (cat.nr. 216-1249) bestaat uit één van elk 1, 2 en 3 liter schalen.
Specificaties
- Ø uitw.:155 mm
- Capaciteit:400 ml
- Hoogte:45 mm
- Seq:02