Orders LinkContactUsLinkComponent
Schalen
5 l, 135 mm, 315 mm
Catalogus # 216-2023
Leverancier:   RSG
Schalen
Catalogus # 216-2023
Leverancier:  RSG
Schalen
Schalen
5 l, 135 mm, 315 mm
Price
61,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal, ¹⁸/₁₀.
  • Met omlaag gevouwen rand; snelle en eenvoudige reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Ronde multifunctionele schalen voor diverse doeleinden.
 : Elke schalenset (cat.nr. 216-1249) bestaat uit één van elk 1, 2 en 3 liter schalen.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    315 mm
  • Capaciteit:
    5 l
  • Hoogte:
    135 mm
  • Seq:
    06