Reference electrodes
Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Silamid®-referentiesysteem, B 1981 HD, −5...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringvormige ruimte, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285111915
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:B 1981 HD
- Omschrijving:Referentie-elektrode, weinig onderhoud, Silamid®-referentiesysteem
- Materiaal:Glas
- Diafragma:KPG ringvormige ruimte
- Elektroliet:Referid®
- Temperatuur:−5...+100 °C