Reference electrodes, ScienceLine
Enkele referentie-elektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-referentiesysteem, B 2820+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Keramisch, 12×120 mm
Catalogus # SCOI1070044
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Specificaties
- Ø×L:12×120 mm
- Type:B 2820+ Ag/AgCl
- Omschrijving:Enkele referentie-elektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-referentiesysteem
- Materiaal:Glas
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:−5...+100 °C
- pH:0 - 14