Orders LinkContactUsLinkComponent
Vatpompen
Vatpompen
Barrel pump with rigid discharge tube, PP, 200 ml/stroke, 500 mm, 600 mm
Catalogus # 223-1220
Leverancier:   BURKLE
Vatpompen
Catalogus # 223-1220
Leverancier:  BURKLE
Vatpompen
Vatpompen
Barrel pump with rigid discharge tube, PP, 200 ml/stroke, 500 mm, 600 mm
Price
203,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vatpompen, PP, met harde uitstroombuis of flexibele PVC afgifteslang met afsluitkraan. Snel en eenvoudig overhevelen van vloeistoffen uit vaten, containers en tanks.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, en derhalve ook geschikt voor het overhevelen van zuren, alkaliën en agressieve reinigingsmiddelen
  • Leveringsdebiet tot ongeveer 12 L/min.
  • Traploze instelling van de dompeldiepte van de pomp, zorgt voor goede extractie van residuele vloeistof
  • Flexibele PVC afgifteslang is 1,2 m lang
  • Het laag aangebrachte terugslagventiel garandeert een goede verwijdering van vloeistofresten uit de cilinder
Documents
Specificaties
  • Stroomsnelheid:
    200 ml/stroke
  • Omschrijving:
    Barrel pump with rigid discharge tube
  • Materiaal:
    PP
  • Totale lengte:
    600 mm
  • Onderdompeldiepte:
    500 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Afvoerveiligheidsstandaard
    Afvoerveiligheidsstandaard
    223-0107
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 91,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • PVC barrel plug, in PVC: universal adapter makes decanting easier and safer. For openings with a diameter from 40 - 70 mm.
    For decanting non-combustible liquids
    PVC barrel plug, in PVC: universal adapter makes decanting easier and safer. For openings with a diameter from 40 - 70 mm.
    For decanting non-combustible liquids
    223-1271
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 33,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Barrel screw joint for Tri-Sure, internal thread, in PP: holds the pumps firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    Barrel screw joint for Tri-Sure, internal thread, in PP: holds the pumps firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    223-1263
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 62,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Barrel screw joint for Mauser 2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    Barrel screw joint for Mauser 2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    223-1262
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 57,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Barrel screw joint for R2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    Barrel screw joint for R2", internal thread, in PP: holds the pump firmly in the drum. For decanting non-combustible liquids
    223-1261
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 58,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Discharge tubing, in PVC, transparent, 1,2 m long with tap
    Discharge tubing, in PVC, transparent, 1,2 m long with tap
    223-1251
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 41,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vatschroefverbinding
    Vatschroefverbinding
    223-0079
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 54,00 €