Sample cuvettes
Flow through cuvette, micro, CH = 8,5 mm, 80 µl, 10 mm, Optical glass
Catalog # HACHLZP334
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Lichtweg:10 mm
- Volume:80 µl
- Venstermateriaal:Optical glass
- Omschrijving:Flow through cuvette, micro, CH = 8,5 mm
- Seq:12
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.