pH buffer, single-use, SINGLET™
pH buffer solution combination pack, single-use, 7,00/10,01, Foil pouch, 20/pack (10 each of 7,00 pH and 10,01 pH), 1 SET
Catalogus # HACH2769820
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
These buffers solutions packs are used for pH meter calibration. The sealed foil pouches can be transported easily and safely without any spillage and also prevents contamination or exposure to air of the solutions.
- Ideal for on-site analyses
- Easy to use
- Accuracy pH: ±0,02 at 25 °C
- Traceable to NIST
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Foil pouch
- VPE:1 SET
- Omschrijving:pH buffer solution combination pack, single-use
- Info VPE:20/pack (10 each of 7,00 pH and 10,01 pH)
- pH-waarde:7,00/10,01
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.