Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, kleurloos, 500 mL
Catalogus # HACH1222149
Leverancier:   Hach
pH Buffer solutions
Catalogus # HACH1222149
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, kleurloos, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
23,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certificeringen: Traceable to NIST.
Let op: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Kleur:
    kleurloos
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-waarde:
    10,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.